3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylacetic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A15015.03
A15015.06
A15015.03EA
48.87
EUR
A15015.03
A15015.06
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylacetic acid 98%
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylacetic acid
Purity: 98%
CAS No.: 1611-03-6
Molecular Formula: C16H24O3
Formula Weight: 264.37
Melting Point: 154-158°
MDL No.: MFCD00156138
Vzorec:
C₁₆H₂₄O₃ Mw: 264.37 g/mol Teplota tavenia: 154…158 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00156138 Číslo CAS: 1611-03-6 |