2,5-Bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophene 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
2,5-Bis(5-(tert-butyl)benzo[d]oxazol-2-yl)thiophene
A14928.06
A14928.14
A14928.22
A14928.06EA
66.09
EUR
A14928.06
A14928.14
A14928.22
2,5-Bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophene 99%
2,5-Bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophene
Purity: 99%
CAS No.: 7128-64-5
Molecular Formula: C26H26N2O2S
Formula Weight: 430.57
Melting Point: 200-202°
Beilstein Reference: 631803
MDL No.: MFCD00005774
Vzorec:
C₂₆H₂₆N₂O₂S Mw: 430.57 g/mol Teplota tavenia: 200…202 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00005774 Číslo CAS: 7128-64-5 EINECS: 230-426-4 |