Tlačiť
4-Chloromethyl-2-methylthiazole hydrochloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A14902.06 A14902.14
A14902.06EA 166.87 EUR
A14902.06 A14902.14
4-Chloromethyl-2-methylthiazole hydrochloride 98%
4-Chloromethyl-2-methylthiazole hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 77470-53-2 Molecular Formula: C5H6ClNS.HCl Formula Weight: 184.09 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 165° dec. Beilstein Reference: 108603 UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD00067725
Vzorec: C₅H₇Cl₂NS
Teplota tavenia: ∼ 165 °C (rozkl.)
Číslo MDL: MFCD00067725
Číslo CAS: 77470-53-2
ADR: 8,III