Tlačiť
Methyl-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A14837.14 A14837.22
A14837.14EA 150.21 EUR
A14837.14 A14837.22
Methyl-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate 98%
Methyl-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate
Purity: 98% CAS No.: 2511-22-0 Molecular Formula: C16H24O3 Formula Weight: 264.37 Melting Point: 164-166° Beilstein Reference: 2218125 MDL No.: MFCD00017253
Vzorec: C₁₆H₂₄O₃
Mw: 264.37 g/mol
Teplota tavenia: 164…166 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00017253
Číslo CAS: 2511-22-0
EINECS: 219-729-2