5-Acetylvaleric acid 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
6-Oxoheptanoic acid
A14810.06
A14810.09
A14810.18
A14810.06EA
78.51
EUR
A14810.06
A14810.09
A14810.18
5-Acetylvaleric acid 96%
5-Acetylvaleric acid
Purity: 96%
CAS No.: 3128-07-2
Molecular Formula: C7H12O3
Formula Weight: 144.17
Refractive Index: 1.4490
Melting Point: 34-36°
Boiling Point: 138-140°/1.5mm
Solubility: Soluble in water
Beilstein Reference: 1362931
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD00051479
Vzorec:
C₇H₁₂O₃ Mw: 144.17 g/mol Teplota varu: 138…140 °C (1.5 mmHg) Teplota tavenia: 34…36 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00051479 Číslo CAS: 3128-07-2 EINECS: 221-512-2 ADR: 8 III |