Tlačiť
Sodium-4-hydroxybenzenesulphonate dihydrate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A14808.0E A14808.22 A14808.36
A14808.0EEA 431.21 EUR
A14808.0E A14808.22 A14808.36
Sodium-4-hydroxybenzenesulphonate dihydrate 97%
Sodium-4-hydroxybenzenesulphonate dihydrate
Purity: 97% CAS No.: 10580-19-5 Molecular Formula: C6H5NaO4S.2H2O Formula Weight: 232.20 (196.17anhy) Odour: Odourless Melting Point: 300° Beilstein Reference: 4040891 MDL No.: MFCD00044734
Vzorec: C₆H₉NaO₆S
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150724
Číslo CAS: 10580-19-5
EINECS: 212-550-0