Tlačiť
O-Methylisourea hydrochloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A14773.09 A14773.18 A14773.30
A14773.09EA 92.26 EUR
A14773.09 A14773.18 A14773.30
O-Methylisourea hydrochloride 98%
O-Methylisourea hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 5329-33-9 Molecular Formula: C2H6N2O.HCl Formula Weight: 110.54 Melting Point: ca 116° dec. Beilstein Reference: 3909619 MDL No.: MFCD00035043
Vzorec: C₂H₇ClN₂O
Teplota tavenia: ∼ 116 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00035043
Číslo CAS: 5329-33-9