O-Methylisourea hydrochloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A14773.09
A14773.18
A14773.30
A14773.09EA
92.26
EUR
A14773.09
A14773.18
A14773.30
O-Methylisourea hydrochloride 98%
O-Methylisourea hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 5329-33-9
Molecular Formula: C2H6N2O.HCl
Formula Weight: 110.54
Melting Point: ca 116° dec.
Beilstein Reference: 3909619
MDL No.: MFCD00035043
Vzorec:
C₂H₇ClN₂O Teplota tavenia: ∼ 116 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00035043 Číslo CAS: 5329-33-9 |