Tlačiť
trans-3-(3-Pyridyl)acrylic acid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A14747.06 A14747.14 A14747.30
A14747.06EA 50.87 EUR
A14747.06 A14747.14 A14747.30
trans-3-(3-Pyridyl)acrylic acid 99%
trans-3-(3-Pyridyl)acrylic acid
Purity: 99% CAS No.: 19337-97-4 Molecular Formula: C8H7NO2 Formula Weight: 149.15 Melting Point: 232-235° Beilstein Reference: 113290 MDL No.: MFCD00006410
Vzorec: C₈H₇NO₂
Mw: 149.15 g/mol
Teplota tavenia: 232…235 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006410
Číslo CAS: 19337-97-4
EINECS: 214-424-0