Lawesson's reagent 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A14530.06
A14530.14
A14530.22
A14530.36
A14530.06EA
28.36
EUR
A14530.06
A14530.14
A14530.22
A14530.36
Lawesson's reagent 97%
Lawesson's reagent
Purity: 97%
CAS No.: 19172-47-5
Molecular Formula: C14H14O2P2S4
Formula Weight: 404.47
Melting Point: 221-225°
Beilstein Reference: 1024888
UN No.: UN3134
MDL No.: MFCD00005171
Vzorec:
C₁₄H₁₄O₂P₂S₄ Teplota tavenia: 221…225 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00005171 Číslo CAS: 19172-47-5 EINECS: 242-855-4 ADR: 4.3,III Merck Index: 14,5391 |