Tlačiť
2-(Phosphonooxy)benzoic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Fosfosal, 2-Carboxyphenyl Phosphate
A14417.06 A14417.03
A14417.06EA 339.68 EUR
A14417.06 A14417.03
2-(Phosphonooxy)benzoic acid 98%
2-(Phosphonooxy)benzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 6064-83-1 Molecular Formula: C7H7O6P Formula Weight: 218.10 Melting Point: 162-166° Beilstein Reference: 2619142 MDL No.: MFCD00042645
Vzorec: C₇H₇O₆P
Mw: 218.10 g/mol
Teplota tavenia: 162…166 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042645
Číslo CAS: 6064-83-1
EINECS: 227-993-5