Tlačiť
2-(Pyridin-4-yl)acetic acid hydrochloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Pyridylacetic acid hydrochloride
A14348.06 A14348.14
A14348.06EA 117.53 EUR
A14348.06 A14348.14
2-(Pyridin-4-yl)acetic acid hydrochloride ≥98%
2-(Pyridin-4-yl)acetic acid hydrochloride
Purity: 98+% CAS No.: 6622-91-9 Molecular Formula: C7H7NO2.HCl Formula Weight: 173.60 Storage Temperature: 2°C to 8°C Odour: Odourless Melting Point: ca 136° dec. Beilstein Reference: 3696648 MDL No.: MFCD00012827
Vzorec: C₇H₈ClNO₂
Teplota tavenia: ∼ 136 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00012827
Číslo CAS: 6622-91-9
EINECS: 229-576-3