Tlačiť
3-Amino-4-pyrazolecarbonitrile 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-Aminopyrazole-4-carbonitrile, 3-Amino-1H-pyrazole-4-carbonitrile, 3-Aminopyrazole-4-carbonitrile, 3-Amino-4-cyanopyrazole 3-Amino-4-pyrazolecarbonitrile 5-Amino-4-cyanopyrazole 3-Amino-1H-pyrazole-4-carbonitrile, 3-Amino-4-cyanopyrazole
A14266.06 A14266.14
A14266.06EA 100.28 EUR
A14266.06 A14266.14
3-Amino-4-pyrazolecarbonitrile 98%
3-Amino-4-pyrazolecarbonitrile
Purity: 98% CAS No.: 16617-46-2 Molecular Formula: C4H4N4 Formula Weight: 108.10 Odour: Odourless Melting Point: 173-176° Beilstein Reference: 2647 UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD00005237
Vzorec: C₄H₄N₄
Teplota tavenia: 173…176 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005237
Číslo CAS: 16617-46-2
EINECS: 240-665-6
ADR: 6.1,III