Ethoxyacetylene 50% (w/w) in hexane
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
ethynoxyethane, Ethyl ethynyl ether, ethoxy-ethyne
A14245.03
A14245.06
A14245.14
A14245.03EA
75.81
EUR
A14245.03
A14245.06
A14245.14
Ethoxyacetylene 50% (w/w) in hexane
Ethoxyacetylene
CAS No.: 927-80-0
Molecular Formula: C4H6O
Formula Weight: 70.09
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -28°(-18°F)
Refractive Index: 1.3800
Odour: Recognizable
Boiling Point: 55-56°
Beilstein Reference: 741882
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00009247
Vzorec:
C₄H₆O Teplota varu: 55…56 °C Hustota: 0,718 Teplota vzplanutia: –28 °C (–18 °F) Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00009247 Číslo CAS: 927-80-0 EINECS: 213-164-5 OSN: 1993 ADR: 3,II |