4-tert-Butylthiazol-2-ylamine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
2-Amino-4-(tert-butyl)-1,3-thiazole
A14115.03
A14115.06
A14115.14
A14115.03EA
28.36
EUR
A14115.03
A14115.06
A14115.14
4-tert-Butylthiazol-2-ylamine 98%
4-tert-Butylthiazol-2-ylamine
Purity: 98%
CAS No.: 74370-93-7
Molecular Formula: C7H12N2S
Formula Weight: 156.26
Melting Point: 98-103°
Beilstein Reference: 114270
MDL No.: MFCD00051644
Vzorec:
C₇H₁₂N₂S Teplota tavenia: 98…103 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00051644 Číslo CAS: 74370-93-7 |