Tlačiť
Methyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Methyl (triphenylphosphoranylidene)acetate, Methyl 2-(triphenylphosphoranylidene)acetate, Methoxycarbonylmethylene-Triphenylphosphorane
A14020.14 A14020.22 A14020.36
A14020.14EA 139.19 EUR
A14020.14 A14020.22 A14020.36
Methyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate 98%
Methyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate
Purity: 98% CAS No.: 2605-67-6 Molecular Formula: CH3O2CCH=P(C6H5)3 Formula Weight: 334.36 Melting Point: 165-169° Beilstein Reference: 618430 MDL No.: MFCD00008455
Vzorec: C₂₁H₁₉O₂P
Teplota tavenia: 165…169 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008455
Číslo CAS: 2605-67-6
EINECS: 220-018-4