Tlačiť
4-Piperidone monohydrate hydrochloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A13726.09 A13726.18
A13726.09EA 56.16 EUR
A13726.09 A13726.18
4-Piperidone monohydrate hydrochloride 98%
4-Piperidone monohydrate hydrochloride
Vzorec: C₅H₉NO
Teplota tavenia: 94…100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012776
Číslo CAS: 40064-34-4
EINECS: 254-779-9