N-Carbamoylmaleimide 90%, tech.
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A13685.09
A13685.18
A13685.09EA
50.07
EUR
A13685.09
A13685.18
N-Carbamoylmaleimide 90%, tech.
N-Carbamoylmaleimide
Purity: 90%
CAS No.: 3345-50-4
Molecular Formula: C5H4N2O3
Formula Weight: 140.10
Melting Point: 157-160°
Beilstein Reference: 117919
MDL No.: MFCD00014539
Vzorec:
C₅H₄N₂O₃ Mw: 140.10 g/mol Teplota tavenia: 157…160 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00014539 Číslo CAS: 3345-50-4 EINECS: 222-097-0 |