Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Ethyl 3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate, 3-(Trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-trifluoromethylpyrazole-4-carboxylate
A13609.06
A13609.14
A13609.06EA
106.7
EUR
A13609.06
A13609.14
Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate 97%
Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 155377-19-8
Molecular Formula: C7H7F3N2O2
Formula Weight: 208.14
Melting Point: 142-146°
MDL No.: MFCD00052083
Vzorec:
C₇H₇F₃N₂O₂ Teplota tavenia: 142…146 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00052083 Číslo CAS: 155377-19-8 |