Ammonium zinc sulphate hydrate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A13584.0B
A13584.30
A13584.0BEA
125.15
EUR
A13584.0B
A13584.30
Ammonium zinc sulphate hydrate
Ammonium zinc sulphate hydrate
CAS No.: 77998-33-5
Molecular Formula: (NH4)2Zn(SO4)2.xH2O
Formula Weight: 293.57(anhy)
UN No.: UN3077
MDL No.: MFCD00156122
Vzorec:
(NH₄)₂Zn(SO₄)₂·xH₂O Hustota: 1,931 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00156122 Číslo CAS: 77998-33-5 ADR: 9,III |