Tlačiť
(+)-Rutin trihydrate 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A13570.14 A13570.22 A13570.36
A13570.14EA 49.27 EUR
A13570.14 A13570.22 A13570.36
(+)-Rutin trihydrate 95%
(+)-Rutin trihydrate
Purity: 97% CAS No.: 250249-75-3 Molecular Formula: C27H30O16.3H2O Formula Weight: 664.58 (610.52anhy) Melting Point: 184° dec. Beilstein Reference: 75455 Optical Rotation: +9° (c=0.5 in ethanol) MDL No.: MFCD00149490
Vzorec: C₂₇H₃₀O₁₆·3H₂O
Mw: 664.58 g/mol (610.52 anhy)
Teplota tavenia: 184 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149490
Číslo CAS: 250249-75-3
EINECS: 205-814-1