Tlačiť
Methyl-2-(aminosulphonyl)benzoate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 2-sulphamoylbenzoate, 2-sulphamoylbenzoic acid Methyl Ester, Methyl 2-(Aminosulphonyl)benzoate, 2-(Aminosulphonyl)benzoic acid Methyl Ester, 2-sulphonamidobenzoic acid Methyl Ester, Methyl 2-sulphonamidobenzoate
A13553.22 A13553.14
A13553.22EA 144.81 EUR
A13553.22 A13553.14
Methyl-2-(aminosulphonyl)benzoate 98%
Methyl-2-(aminosulphonyl)benzoate
Purity: 98% CAS No.: 57683-71-3 Molecular Formula: C8H9NO4S Formula Weight: 215.23 Melting Point: 123-125° MDL No.: MFCD00009808
Vzorec: C₈H₉NO₄S
Mw: 215.22 g/mol
Teplota tavenia: 123…125 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009808
Číslo CAS: 57683-71-3
EINECS: 260-903-2