Methyl-4-(methylamino)benzoate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Methyl 4-(methylamino)benzoate
A13460.06
A13460.14
A13460.06EA
88.65
EUR
A13460.06
A13460.14
Methyl-4-(methylamino)benzoate 98%
Methyl-4-(methylamino)benzoate
Purity: 98%
CAS No.: 18358-63-9
Molecular Formula: C9H11NO2
Formula Weight: 165.19
Melting Point: 92-97°
Beilstein Reference: 2803327
MDL No.: MFCD00017198
Vzorec:
C₉H₁₁NO₂ Mw: 165.19 g/mol Teplota tavenia: 92…97 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00017198 Číslo CAS: 18358-63-9 |