Tlačiť
Methyl-4,6-O-benzylidene-ɑ-D-glucopyranoside 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A13418.06 A13418.14 A13418.22
A13418.06EA 46.13 EUR
A13418.06 A13418.14 A13418.22
Methyl-4,6-O-benzylidene-ɑ-D-glucopyranoside 97%
Methyl-4,6-O-benzylidene-alpha-D-glucopyranoside
Purity: 97% CAS No.: 3162-96-7 Molecular Formula: C14H18O6 Formula Weight: 282.29 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 163-166° Beilstein Reference: 1291458 Optical Rotation: +110° (c=2 in chloroform) MDL No.: MFCD00006819
Vzorec: C₁₄H₁₈O₆
Teplota tavenia: 163…166 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00006819
Číslo CAS: 3162-96-7
EINECS: 221-615-2