Methyl-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A13095.06
A13095.14
A13095.06EA
125.95
EUR
A13095.06
A13095.14
Methyl-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 99%
Methyl-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Purity: 99%
CAS No.: 37619-24-2
Molecular Formula: C7H9NO2
Formula Weight: 139.16
Refractive Index: 1.5220
Boiling Point: 96-98°/15mm
Beilstein Reference: 116477
MDL No.: MFCD00052747
Vzorec:
C₇H₉NO₂ Teplota varu: 96…98 °C (15 mmHg) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00052747 Číslo CAS: 37619-24-2 |