Reactive blue 4 (dye content) 35%, dark blue powder C.I. 61205
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A12911.14
A12911.22
A12911.14EA
62.98
EUR
A12911.14
A12911.22
Reactive blue 4 (dye content) 35%, dark blue powder C.I. 61205
Reactive blue 4
CAS No.: 13324-20-4
Molecular Formula: C23H14Cl2N6O8S2
Formula Weight: 637.44
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00001218
Vzorec:
C₂₃H₁₄Cl₂N₆O₈S₂ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00001218 Číslo CAS: 13324-20-4 EINECS: 236-363-9 |