Procion blue H-5R
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A12719.14
A12719.22
A12719.14EA
49.74
EUR
A12719.14
A12719.22
Procion blue H-5R
Procion blue H-5R
CAS No.: 12236-84-9
MDL No.: MFCD00070851
Skladovacia teplota:
Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00070851 Číslo CAS: 12236-84-9 |