Methyl-2-thiophenecarboxylate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Methyl thiophene-2-carboxylate, 2-Thiophenecarboxylic Acid Methyl Ester
A12677.14
A12677.06
A12677.22
A12677.14EA
251.91
EUR
A12677.14
A12677.06
A12677.22
Methyl-2-thiophenecarboxylate 97%
Methyl-2-thiophenecarboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 5380-42-7
Molecular Formula: C6H6O2S
Formula Weight: 142.18
Refractive Index: 1.5420
Boiling Point: 95-97°/15mm
Beilstein Reference: 111111
MDL No.: MFCD00016895
Vzorec:
C₆H₆O₂S Teplota varu: 95…97 °C (15 mmHg) Hustota: 1,230 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00016895 Číslo CAS: 5380-42-7 EINECS: 226-371-0 |