Tlačiť
4-Chlorobenzenesulphinic acid sodium salt hydrate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A12583.06 A12583.14
A12583.06EA 57.68 EUR
A12583.06 A12583.14
4-Chlorobenzenesulphinic acid sodium salt hydrate 97%
4-Chlorobenzenesulphinic acid sodium salt hydrate
Purity: 97% CAS No.: 14752-66-0 Molecular Formula: C6H4ClNaO2S.xH2O Formula Weight: 198.60(anhy) Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3575604 MDL No.: MFCD00035602
Vzorec: C₆H₄ClNaO₂S·xH₂O
Mw: 198.60 g/mol (anhy)
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00035602
Číslo CAS: 14752-66-0
EINECS: 238-811-9