Tlačiť
Diethyl diallylmalonate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Diethyl 2,2-diallylmalonate, Diallylmalonic Acid Diethyl Ester
A12460.09 A12460.18 A12460.30
A12460.09EA 104.69 EUR
A12460.09 A12460.18 A12460.30
Diethyl diallylmalonate ≥97%
Diethyl diallylmalonate
Purity: 98% CAS No.: 3195-24-2 Molecular Formula: C13H20O4 Formula Weight: 240.30 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4460 Boiling Point: 242-244° Beilstein Reference: 1790529 MDL No.: MFCD00009126
Vzorec: C₁₃H₂₀O₄
Teplota varu: 242…244 °C
Hustota: 0,993
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009126
Číslo CAS: 3195-24-2
EINECS: 221-696-4