Tlačiť
Trimethyl-4-phosphonocrotonate mixture E/Z ≥90%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A12399.09 A12399.18
A12399.09EA 117.93 EUR
A12399.09 A12399.18
Trimethyl-4-phosphonocrotonate mixture E/Z ≥90%
Trimethyl-4-phosphonocrotonate
Purity: 90+% CAS No.: 86120-40-3 Molecular Formula: C7H13O5P Formula Weight: 208.15 Boiling Point: 123-124°/1mm Beilstein Reference: 4987133 MDL No.: MFCD00051564
Vzorec: C₇H₁₃O₅P
Teplota varu: 123…124 °C (1 mmHg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051564
Číslo CAS: 86120-40-3