Sulphadiazine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
N-(2-Pyrimidinyl)sulphanilamide, 4-Amino-N-(pyrimidin-2-yl)benzenesulphonamide, 4-Amino-N-(2-pyrimidinyl)benzenesulphonamide
A12370.18
A12370.0B
A12370.30
A12370.18EA
39.79
EUR
A12370.18
A12370.0B
A12370.30
Sulphadiazine 99%
Sulphadiazine
Purity: 99%
CAS No.: 68-35-9
Molecular Formula: C10H10N4O2S
Formula Weight: 250.28
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 253-256°
MDL No.: MFCD00006065
Vzorec:
C₁₀H₁₀N₄O₂S Teplota tavenia: 253…256 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00006065 Číslo CAS: 68-35-9 EINECS: 200-685-8 Merck Index: 14,8903 |