Tlačiť
Dichloromethylenedimethyliminium chloride 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A12300.14 A12300.22
A12300.14EA 120.74 EUR
A12300.14 A12300.22
Dichloromethylenedimethyliminium chloride 95%
Dichloromethylenedimethyliminium chloride
Vzorec: C₃H₆Cl₃N
Teplota tavenia: ∼ 185 °C (rozkl.)
Číslo MDL: MFCD00011870
Číslo CAS: 33842-02-3
EINECS: 251-695-4
ADR: 8,II