1-Benzothiophene-2-carboxamide 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Benzo[b]thiophene-2-carboxamide
A12292.03
A12292.06
A12292.03EA
55.35
EUR
A12292.03
A12292.06
1-Benzothiophene-2-carboxamide 97%
1-Benzothiophene-2-carboxamide
Purity: 97%
CAS No.: 6314-42-7
Molecular Formula: C9H7NOS
Formula Weight: 177.23
Melting Point: 176-178°
Beilstein Reference: 4467
MDL No.: MFCD00052505
Vzorec:
C₉H₇NOS Teplota tavenia: 176…178 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00052505 Číslo CAS: 6314-42-7 |