Dowex® 1X2 (Cl) 50-100 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A12130.0B
A12130.18
A12130.30
A12130.0BEA
1149.62
EUR
A12130.0B
A12130.18
A12130.30
Dowex® 1X2 (Cl) 50-100 mesh
Dowex® 1X2 (Cl)
CAS No.: 9085-42-1
Odour: Amine-like
MDL No.: MFCD00132715
Skladovacia teplota:
Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00132715 Číslo CAS: 9085-42-1 |