Tlačiť
Pivalonitrile ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Trimethylacetonitrile, 2,2-Dimethylpropionitrile
A12011.14 A12011.22
A12011.14EA 82.63 EUR
A12011.14 A12011.22
Pivalonitrile ≥98%
Pivalonitrile
Purity: 98+% CAS No.: 630-18-2 Molecular Formula: (CH3)3CCN Formula Weight: 83.13 Flash Point: 4°(39°F) Odour: Odourless Melting Point: 16-18° Boiling Point: 105-106° UN No.: UN3273 MDL No.: MFCD00001847
Vzorec: C₅H₉N
Teplota varu: 105…106 °C
Teplota tavenia: 16…18 °C
Hustota: 0,757
Teplota vzplanutia: 4 °C (39 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001847
Číslo CAS: 630-18-2
EINECS: 211-133-0
ADR: 3,II