Pivalonitrile ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Trimethylacetonitrile, 2,2-Dimethylpropionitrile
A12011.14
A12011.22
A12011.14EA
82.63
EUR
A12011.14
A12011.22
Pivalonitrile ≥98%
Pivalonitrile
Purity: 98+%
CAS No.: 630-18-2
Molecular Formula: (CH3)3CCN
Formula Weight: 83.13
Flash Point: 4°(39°F)
Odour: Odourless
Melting Point: 16-18°
Boiling Point: 105-106°
UN No.: UN3273
MDL No.: MFCD00001847
Vzorec:
C₅H₉N Teplota varu: 105…106 °C Teplota tavenia: 16…18 °C Hustota: 0,757 Teplota vzplanutia: 4 °C (39 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00001847 Číslo CAS: 630-18-2 EINECS: 211-133-0 ADR: 3,II |