Tlačiť
Azure II
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A11777.09 A11777.18
A11777.09EA 45.73 EUR
A11777.09 A11777.18
Azure II
Azure II
CAS No.: 37247-10-2 MDL No.: MFCD00080716
Vzorec: C₁₆H₁₈N₃S·C₁₅H₁₆N₃S·2Cl
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00080716
Číslo CAS: 37247-10-2