4,6-Diphenyl-2-pyrone 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A11755.03
A11755.06
A11755.03EA
83.83
EUR
A11755.03
A11755.06
4,6-Diphenyl-2-pyrone 98%
4,6-Diphenyl-2-pyrone
Purity: 98%
CAS No.: 17372-52-0
Molecular Formula: C17H12O2
Formula Weight: 248.27
Odour: Odourless
Melting Point: 135-138°
MDL No.: MFCD00031018
Vzorec:
C₁₇H₁₂O₂ Teplota tavenia: 135…138 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00031018 Číslo CAS: 17372-52-0 |