Tlačiť
5-Hydantoin acetic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A11731.06 A11731.14
A11731.06EA 44.93 EUR
A11731.06 A11731.14
5-Hydantoin acetic acid 98%
5-Hydantoin acetic acid
Purity: 98% CAS No.: 5427-26-9 Molecular Formula: C5H6N2O4 Formula Weight: 158.11 Melting Point: ca 217° dec. Beilstein Reference: 83035 MDL No.: MFCD00005267
Vzorec: C₅H₆N₂O₄
Teplota tavenia: ∼ 217 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005267
Číslo CAS: 5427-26-9
EINECS: 226-574-4