Tlačiť
1-Dimethylamino-2-nitroethylene 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A11637.03 A11637.06
A11637.03EA 47.73 EUR
A11637.03 A11637.06
1-Dimethylamino-2-nitroethylene 98%
1-Dimethylamino-2-nitroethylene
Purity: 98% CAS No.: 1190-92-7 Molecular Formula: (CH3)2NCH=CHNO2 Formula Weight: 116.12 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 101-105° Beilstein Reference: 1903136 MDL No.: MFCD00051519
Vzorec: C₄H₈N₂O₂
Teplota tavenia: 101…105 °C
Číslo MDL: MFCD00051519
Číslo CAS: 1190-92-7