Sodium-DL-3-hydroxybutyrate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A11613.06
A11613.14
A11613.06EA
50.94
EUR
A11613.06
A11613.14
Sodium-DL-3-hydroxybutyrate 98%
Sodium-DL-3-hydroxybutyrate
Purity: 98%
CAS No.: 150-83-4
Molecular Formula: C4H7NaO3
Formula Weight: 126.09
Melting Point: 161-167°
Beilstein Reference: 4824866
MDL No.: MFCD00016716
Vzorec:
C₄H₈O₃ Teplota tavenia: 161…167 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00016716 Číslo CAS: 150-83-4 EINECS: 205-774-5 |