Methyl p-Tolyl sulphone 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
4-(Methylsulphonyl)toluene, 1-Methyl-4-(methylsulphonyl)benzene
A11531.06
A11531.14
A11531.06EA
73.81
EUR
A11531.06
A11531.14
Methyl p-Tolyl sulphone 99%
Methyl p-Tolyl sulphone
Purity: 99%
CAS No.: 3185-99-7
Molecular Formula: C8H10O2S
Formula Weight: 170.23
Melting Point: 86-89°
Boiling Point: 140°/3mm
Beilstein Reference: 607296
MDL No.: MFCD00014742
Vzorec:
C₈H₁₀O₂S Teplota varu: 140 °C (3 mmHg) Teplota tavenia: 86…89 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00014742 Číslo CAS: 3185-99-7 EINECS: 221-682-8 |