S,S'-Dimethyl-N-cyanodithioiminocarbonate 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Dimethyl N-Cyanodithioiminocarbonate, Dimethyl N-Cyanodithiocarbonimidate
A11043.14
A11043.22
A11043.36
A11043.14EA
54.95
EUR
A11043.14
A11043.22
A11043.36
S,S'-Dimethyl-N-cyanodithioiminocarbonate 95%
S,S'-Dimethyl-N-cyanodithioiminocarbonate
Purity: 95%
CAS No.: 10191-60-3
Molecular Formula: C4H6N2S2
Formula Weight: 146.23
Flash Point:
Vzorec:
C₄H₆N₂S₂ Teplota tavenia: 50…56 °C Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00009825 Číslo CAS: 10191-60-3 EINECS: 233-467-6 ADR: 8,III |