Tlačiť
Methyl-5-norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride (mixture of isomers), tech.
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Methylnadic Anhydride, Methylnadic anhydride, Nadic Methyl Anhydride, Methyl-3,6-endomethylenetetrahydrophthalic Anhydride
A10982.36 A10982.0E
A10982.36EA 147.61 EUR
A10982.36 A10982.0E
Methyl-5-norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride (mixture of isomers), tech.
Methyl-5-norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride (mixture of isomers)
CAS No.: 25134-21-8 Molecular Formula: C10H10O3 Formula Weight: 178.19 Flash Point: 135°(275°F) Refractive Index: 1.5052 Boiling Point: 137-140°/10mm MDL No.: MFCD00167036
Vzorec: C₁₀H₁₀O₃
Teplota varu: 137…140 °C (10 mmHg)
Hustota: 1,232
Teplota vzplanutia: 135 °C (275 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00167036
Číslo CAS: 25134-21-8
EINECS: 246-644-8
OSN: 2810
ADR: 6.1,III