Tlačiť
2,4-Dimethyl-6-hydroxypyrimidine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2,6-Dimethylpyrimidin-4-ol, 2,6-Dimethyl-4-pyrimidinol, 6-Hydroxy-2,4-dimethylpyrimidine
A10960.06 A10960.14
A10960.06EA 36.45 EUR
A10960.06 A10960.14
2,4-Dimethyl-6-hydroxypyrimidine 99%
2,4-Dimethyl-6-hydroxypyrimidine
Purity: 99% CAS No.: 6622-92-0 Molecular Formula: C6H8N2O Formula Weight: 124.14 Melting Point: 198-200° Beilstein Reference: 114324 MDL No.: MFCD00006105
Vzorec: C₆H₈N₂O
Mw: 124.14 g/mol
Teplota tavenia: 198…200 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006105
Číslo CAS: 6622-92-0
EINECS: 229-577-9