Tlačiť
Isonicotinoyl chloride hydrochloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Pyridine-4-carbonyl Chloride Hydrochloride, 4-Pyridinoyl chloride hydrochloride
A10863.09 A10863.18 A10863.30
A10863.09EA 59.77 EUR
A10863.09 A10863.18 A10863.30
Isonicotinoyl chloride hydrochloride 98%
Isonicotinoyl chloride hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 39178-35-3 Molecular Formula: C6H4ClNO.HCl Formula Weight: 178.01 Melting Point: 154-162° Beilstein Reference: 3626052 UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD00012830
Vzorec: C₆H₄ClNO
Teplota tavenia: 154…162 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012830
Číslo CAS: 39178-35-3
EINECS: 254-331-2
ADR: 8,II