7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
1,4-Bis(dicyanomethylene)cyclohexadiene, TCNQ, 7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane, 7,7,8,8-Tetracyanoquinonedimethane
A10779.06
A10779.14
A10779.06EA
164.06
EUR
A10779.06
A10779.14
7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane 98%
7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane
Purity: 98%
CAS No.: 1518-16-7
Molecular Formula: C12H4N4
Formula Weight: 204.19
Melting Point: ca 288° dec.
Beilstein Reference: 611604
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD00011664
Vzorec:
C₁₂H₄N₄ Teplota tavenia: ∼ 288 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011664 Číslo CAS: 1518-16-7 EINECS: 216-174-8 ADR: 6.1,III |