Tlačiť
3,4-Pyridinedicarboxylic acid anhydride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Furo[3,4-c]pyridine-1,3-dione
A10771.14 A10771.03 A10771.06
A10771.14EA 588.42 EUR
A10771.14 A10771.03 A10771.06
3,4-Pyridinedicarboxylic acid anhydride 97%
3,4-Pyridinedicarboxylic acid anhydride
Purity: 97% CAS No.: 4664-08-8 Molecular Formula: C7H3NO3 Formula Weight: 149.11 Melting Point: 75-79° MDL No.: MFCD00010680
Vzorec: C₇H₃NO₃
Mw: 149.11 g/mol
Teplota tavenia: 75…79 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010680
Číslo CAS: 4664-08-8