DL-Tartaric acid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
(2R,3R)-rel-2,3-Dihydroxysuccinic acid, Racemic Acid
A10683.0B
A10683.30
A10683.36
A10683.0BEA
219.01
EUR
A10683.0B
A10683.30
A10683.36
DL-Tartaric acid 99%
DL-Tartaric acid
Purity: 99%
CAS No.: 133-37-9
Molecular Formula: C4H6O6
Formula Weight: 150.09
Melting Point: 210-212° dec.
Beilstein Reference: 1725148
MDL No.: MFCD00071626
Vzorec:
C₄H₆O₆ Teplota tavenia: 210…212 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00151254 Číslo CAS: 133-37-9 EINECS: 205-105-7 Merck Index: 14,9069 |