Tlačiť
Cholesteryl chloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A10433.14 A10433.22
A10433.14EA 85.04 EUR
A10433.14 A10433.22
Cholesteryl chloride 98%
Purity: 98% CAS No.: 910-31-6 Molecular Formula: C27H45Cl Formula Weight: 405.11 Melting Point: 94-96° Beilstein Reference: 2703655 Optical Rotation: -26° (c=1 in benzene) MDL No.: MFCD00003632
Vzorec: C₂₇H₄₅Cl
Teplota tavenia: 94…96 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003632
Číslo CAS: 910-31-6
EINECS: 213-004-4