Tlačiť
4-(4-Methylphenyl)-4-oxobutyric acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Oxo-4-(p-tolyl)butanoic acid, 3-(4-Methylbenzoyl)propionic Acid, 4-(p-Tolyl)-4-oxobutyric Acid
A10290.06 A10290.14
A10290.06EA 50.94 EUR
A10290.06 A10290.14
4-(4-Methylphenyl)-4-oxobutyric acid 98%
4-(4-Methylphenyl)-4-oxobutyric acid
Purity: 98% CAS No.: 4619-20-9 Molecular Formula: C11H12O3 Formula Weight: 192.22 Melting Point: 124-128° Beilstein Reference: 2099653 MDL No.: MFCD00020541
Vzorec: C₁₁H₁₂O₃
Teplota tavenia: 124…128 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00020541
Číslo CAS: 4619-20-9